Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe A in PMP
Codice prodotto. 10749531 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10749531 1000 ml 10 mL Pezzo
15242219 10 mL 0.2 mL pezzi 2
11848331 50 ml 1 ml pezzi 2
10518161 250 ml 2 mL pezzi 2
12691370 25 mL 0.5 mL pezzi 2
11858331 500 ml 5 ml pezzi 2
10588151 2000 ml 20 mL Pezzo
12681310 100 ml 1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10749531 Fornitore Brand™ N. del fornitore 35162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.25€
    43.42€ / pezzi 1
    Risparmia 4.83€
    10% Sconto
In stock
In polimetilpentene (PMP) trasparente e conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione in PMP classe A BRAND™ includono marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore. Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °°C per preservare marcature e iscrizioni.
  • Manufactured from transparent polymethypentene (PMP.)
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes one batch certificate.
  • DE-M markings in a particularly high-quality printing ink used in the BRAND™ graduated cylinders.
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±5 ml
Certificazione/Conformità DIN 12681 e ISO 6706
Classe Classe A
Include Certificato di partita
Graduazioni 10 mL
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±5 ml
Suddivisione 10mL
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Product Type Cilindro dosatore
Temperatura max (sistema metrico) 60 °C