Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe A in PMP
Codice prodotto. 12681310 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
12681310 100 ml 1 ml pezzi 2
15242219 10 mL 0.2 mL pezzi 2
11848331 50 ml 1 ml pezzi 2
10518161 250 ml 2 mL pezzi 2
12691370 25 mL 0.5 mL pezzi 2
11858331 500 ml 5 ml pezzi 2
10588151 2000 ml 20 mL Pezzo
10749531 1000 ml 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12681310 Fornitore Brand™ N. del fornitore 35138
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polimetilpentene (PMP) trasparente e conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione in PMP classe A BRAND™ includono marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore. Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °°C per preservare marcature e iscrizioni.
  • Manufactured from transparent polymethypentene (PMP.)
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes one batch certificate.
  • DE-M markings in a particularly high-quality printing ink used in the BRAND™ graduated cylinders.
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±0,5 ml
Certificazione/Conformità DIN 12681 e ISO 6706
Classe Class A
Calibrazione Per contenuto
Include Batch Certificate
Quantità Confezione da 2
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±0.5 ml
Suddivisione 1 ml
Forma Round
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Product Type Cilindro dosatore
Temperatura max (sistema metrico) 121°C