Learn More
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Codice prodotto. 17430144 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17430144 10 mL pezzi 2
17460144 100 mL pezzi 2
10621794 100 mL Pezzo
17440144 25 mL pezzi 2
10261343 25 mL Pezzo
17450144 50 mL pezzi 2
10119242 50 mL Pezzo
10201303 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17430144 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 36170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    21.27€ / pezzi 2
    Risparmia 4.73€
    18% Sconto
In stock
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
  • Transparent PMP construction
  • Includes polypropylene stopper
  • Error limits according to class A , DIN EN ISO 1042
  • Includes one batch certificate
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
  • Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • Height = Height without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione to contain (TD, In)
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale PMP
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Limite di errore ±0,04 ml
Stile collo Larga
N. per confezione 1
Giunto rastremato standard NS 10/19
Temperature Range (Metric) 121°C
Tolleranza ±0.04 mL
Autoclavabile Autoclavable
Classe A