Learn More
Hecht Karl™ Class A Soda Glass Tall Form Measuring Cylinders
Codice prodotto. 10125531
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Product Type:
Graduated Measuring Cylinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
10125531 2000 mL Graduated Measuring Cylinder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10125531 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42205072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.22€
    63.43€ / pezzi 1
    Risparmia 23.79€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Bilancia Short Line Fused Amber Graduation
Graduazioni 2 mL
Suddivisione 2mL
Product Type Graduated Measuring Cylinder