Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation, USP
Codice prodotto. 11731526
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolleranza:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11731526 10 mL 0.02 mL 440 mm pezzi 6
15665455 4 mL 0.001 mL 400 mm pezzi 6
12851783 15 mL 0.03 mL 500 mm pezzi 6
15685455 6 mL 0.01 mL 400 mm pezzi 6
15605465 7 mL 0.01 mL 419 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11731526 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 134016027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.37€
    57.00€ / pezzi 6
    Risparmia 4.37€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy according to USP standards for your pipetting needs. Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR-Glas™.
  • Acc. to USP
  • One mark
  • With dated batch identification
Specifica
Classe A
Materiale Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità 6/Pk.
Tolleranza 0.02 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 440 mm
Tipo Measuring Pipet