Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation, USP
Codice prodotto. 15685455
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolleranza:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15685455 6 mL 0.01 mL 400 mm pezzi 6
11731526 10 mL 0.02 mL 440 mm pezzi 6
15665455 4 mL 0.001 mL 400 mm pezzi 6
12851783 15 mL 0.03 mL 500 mm pezzi 6
15605465 7 mL 0.01 mL 419 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15685455 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 134015627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    68.10€ / pezzi 6
    Risparmia 8.90€
    11% Sconto
In stock
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy according to USP standards for your pipetting needs. Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR-Glas™.
  • Acc. to USP
  • One mark
  • With dated batch identification
Specifica
Classe A
Materiale Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità 6/Pk.
Tolleranza 0.01 mL
Volume (sistema metrico) 6 mL
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Tipo Measuring Pipet