Learn More
Brand™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR BlauEterna&Trade;
Codice prodotto. 11883950 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tolleranza:
0.008 ml
0.010 ml
0.015 ml
0.02 ml
0.03 ml
0.05 ml
Colore:
Arancione
Blu
Rosso
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Colore unitSize
11883950 10 ml 0.02 ml Rosso pezzi 6
11823980 1 ml 0.008 ml Blu pezzi 12
11853980 25 ml 0.03 ml Blu pezzi 6
11834160 2 ml 0.010 ml Arancione pezzi 12
11863980 50 ml 0.05 ml Rosso pezzi 6
11833980 5 ml 0.015 ml White pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11883950 Fornitore Brand™ N. del fornitore 30512
In stock
Aggiungi al carrello
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
In vetro soda-calcico AR-GLAS™ e secondo gli standard DIN EN ISO 648. Le pipette con bulbo classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ vengono consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto presenti in ogni confezione del produttore. Certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
  • DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Waiting time 5 seconds.
  • Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Ambra/marcatura DE-M
Graduation Type DE-M Marking
Quantità Confezione da 6
Tolleranza 0.02 ml
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 10 ml
Tipo Pipetta volumetrica con bulbo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.