Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza con conformità DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione alti BRAND™ di classe B con scala a rilievo possono resistere fino a 80°C senza causare limiti di errore superati in modo permanente. La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio. La base esagonale fornisce stabilità e previene capovolgimenti accidentali. Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
27.10€ - 66.55€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Temperatura max | 80 °C |
Forma | Round |
Base Type | Esagonale |
Tipo | Cilindro dosatore |
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10231691
|
Brand™
35008 |
0.2 ml |
27.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12789625
|
Brand™
35028 |
1 ml |
36.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10281831
|
Brand™
35020 |
0.5 mL |
32.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10130091
|
Brand™
35048 |
2 ml |
35.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10518911
|
Brand™
35054 |
5 ml |
48.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12025312
|
Brand™
35062 |
10 ml |
66.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10623751
|
Brand™
35064 |
20 ml |
30.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzati in polipropilene ad alta trasparenza.
- Classe B
- A norma DIN 12681 e ISO 6706.
- Calibrati per riempimento (TC, In).
- L'esposizione fino a 80°°C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore.
- La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
- La base esagonale assicura stabilità e impedisce il capovolgimento accidentale.
- Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
Specifica
Sì | |
Round | |
Cilindro dosatore |
80 °C | |
Esagonale |