Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™
Codice prodotto. 11710794
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11710794 5 ml pezzi 6
11770784 1 ml pezzi 12
11780784 2 ml pezzi 12
11790784 2.5 ml pezzi 6
11700794 3 ml pezzi 6
11720794 10 ml pezzi 6
11770804 15 ml pezzi 6
11780804 20 ml pezzi 6
11790804 25 ml pezzi 6
11700814 50 ml pezzi 6
11710814 100 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11710794 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1341155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    50.40€ / pezzi 6
    Risparmia 9.30€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS come with blue graduation.
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • One mark, blue graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Classe AS
Materiale Vetro AR
Graduato Sì
Colore graduazione Blu
Quantità 6/conf.
Tolleranza 0.015 ml
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 410 mm
Tipo Pipetta volumetrica