Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Codice prodotto. 11722152
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11722152 1 ml pezzi 12
11792162 100 ml pezzi 6
11772252 0.5 ml pezzi 12
11742162 10 ml pezzi 6
11752162 15 ml pezzi 6
11762162 20 ml pezzi 6
11772162 25 ml pezzi 6
11732152 2 ml pezzi 12
11722162 3 ml pezzi 6
11782162 50 ml pezzi 6
11732162 5 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11722152 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1340233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    114.66€ / pezzi 12
    Risparmia 70.34€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes come with amber stain graduation marks.
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Volume between two marks
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Classe AS
Materiale Vetro AR
Graduato Sì
Colore graduazione Marrone
Quantità 12/conf.
Tolleranza 0.008 ml
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 325 mm
Tipo Pipetta volumetrica