Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Classe | AS |
| Materiale | Vetro AR |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Marrone |
| Quantità | 12/conf. |
| Tolleranza | 0.01 ml |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Tipo | Pipetta volumetrica |