Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Codice prodotto. 11796652
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 ml
1.5 mL
2 ml
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 ml
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 ml
15 ml
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11796652 4 mL pezzi 6
11782252 0.5 mL pezzi 12
11712262 100 mL pezzi 6
11834602 1.5 mL pezzi 12
11708001 10 ml pezzi 6
11702262 15 ml pezzi 6
11727981 1 ml pezzi 12
11786652 2.5 mL pezzi 6
11718001 20 mL pezzi 6
11728001 25 mL pezzi 6
12771158 3 mL pezzi 6
11706662 30 mL pezzi 6
11736672 40 mL pezzi 6
11738001 50 mL pezzi 6
11797991 5 ml pezzi 6
11823141 9 mL pezzi 6
11716133 6 mL pezzi 6
11787991 2 ml pezzi 12
10448201 7 mL pezzi 6
11726133 8 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11796652 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1340150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.26€
    54.81€ / pezzi 6
    Risparmia 6.45€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Classe AS
Materiale AR-GLAS
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità 6/Pk.
Tolleranza 0.015 mL
Volume (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 410 mm
Tipo Volumetric Pipet