Learn More
Hirschmann™ Burette in vetro blu graduate Classe AS con rubinetto d'arresto laterale in vetro
Codice prodotto. 10654792
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10654792 25 ml pezzi 2
10326580 50 ml pezzi 2
10644792 10 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10654792 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3240170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    161.80€ / pezzi 2
    Risparmia 23.20€
    12% Sconto
In stock
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class AS Glass Burettes, Schellbach are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Blue graduation
  • Main point ring graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Lateral stopcock with glass key
  • Conformity certified, with dated batch information
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Vetro
Graduazioni 0.05 ml
Include Strisce di Schellbach
Bilancia Graduazione blu
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto Vetro
Tolleranza ±0.03 mL
Tipo Buretta
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385