Learn More
Hirschmann™ Class AS Type 2 Graduated Pipettes, Amber Graduations
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs
82.20€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Calibrazione | To Deliver |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835 |
Classe | AS |
Materiale | Soda Lime Glass |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Accuracy | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Accuracy | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10039832
|
Hirschmann™
1100335 |
1 mL | 0.1 mL | ± 0.007 mL | ± 0.007 mL |
82.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation
- Graduated to tip, zero in tip, type 2
- With cotton plug end starting from size 5 ml and up
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Autoclavable | |
DIN EN ISO 835 | |
Soda Lime Glass | |
Yes | |
Permanent amber graduations with silver diffusion color | |
Graduated Pipet, Type 2 |
To Deliver | |
AS | |
Non-sterile | |
Amber | |
12/Pack | |
Reusable |