Learn More
Hirschmann™ Class AS Type 2 Graduated Pipettes, Blue Graduations
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
2 mL
5 mL
20 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Accuracy:
± 0.006 mL
± 0.01 mL
± 0.03 mL
± 0.1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation
- Graduated to tip, zero in tip, type 2
- With cotton plug end starting from size 5 ml and up
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Accuracy | ± 0.1 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835 |
| Classe | AS |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blue |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |