Learn More
Brand™ Class B AR-Glass/Soda Lime Glass SilberEterna™ Volumetric Bulb Pipet
These bulb pipettes provide the highest accuracy, maintained by strict statistical quality controls.
Marca:  Brand™ 29519
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11848301
  • 75.75€ / pezzi 6
Spedizione stimata
26-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • 0.5 to 2mL capacity bulbs provided in a pack of 12
  • 3 to 100mL bulbs provided in a pack of 6
Specifica
Specifica
Autoclavable
DIN EN ISO 648
Yes
6 Pack
585 mm
Volumetric Bulb Pipette
Yes
B
Amber
±0.12 mL
AR-GLAS™, Soda Lime Glass
100 mL