Learn More
Brand™ Class B AR-Glass/Soda Lime Glass SilberEterna™ Volumetric Bulb Pipet
These bulb pipettes provide the highest accuracy, maintained by strict statistical quality controls.
28.03€ - 75.75€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Calibrato | Yes |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648 |
Classe | B |
Materiale | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11858271
|
Brand™
29514 |
20 mL |
43.10€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11848301
|
Brand™
29519 |
100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11848271
|
Brand™
29512 |
10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11838321
|
Brand™
29513 |
15 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11818271
|
Brand™
29502 |
1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11868271
|
Brand™
29515 |
25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11828271
|
Brand™
29503 |
2 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11818321
|
Brand™
29501 |
0.5 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11828321
|
Brand™
29505 |
3 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11878271
|
Brand™
29518 |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11838271
|
Brand™
29507 |
5 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- 0.5 to 2mL capacity bulbs provided in a pack of 12
- 3 to 100mL bulbs provided in a pack of 6
Specifica
Autoclavable | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS, Soda Lime Glass | |
Amber |
Yes | |
B | |
Yes | |
Volumetric Bulb Pipette |