Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe B marrone AR™
Codice prodotto. 11732252
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11732252 0.5 mL pezzi 12
11787971 10 ml pezzi 6
11752252 100 mL pezzi 6
11762252 15 mL pezzi 6
11757971 1 mL pezzi 12
11797971 20 mL pezzi 6
11707981 25 mL pezzi 6
11767971 2 mL pezzi 12
11742252 3 mL pezzi 6
11776652 4 mL pezzi 6
11717981 50 mL pezzi 6
11777971 5 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11732252 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1300129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.49€
    72.00€ / pezzi 12
    Risparmia 5.49€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes have a tolerance better than Class B.
  • One mark
  • Amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 648
Specifica
Classe B
Materiale Glass
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità 12/Pk.
Tolleranza 0.08 mL
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Volumetric Pipet