Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Class B Clear Glass Threaded Vials With Closures Packaged Separately
Codice prodotto. 17882678 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
16 mL
Altezza (sistema metrico):
57 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
28 mm
Dimensione chiusura:
24-400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione chiusura Dimensione della confezione
17882678 16 mL 57 mm 28 mm 24-400 pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17882678
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Includes
Closure with polyvinyl-faced pulp liners (packed separately)
Fisherbrand™ Class B Clear Glass Threaded Vials With Closures Packaged Separately are general-purpose screw thread sample vials made from Type I, Class B borosilicate glass with a black phenolic closure and GPI thread finish.
General-purpose vial
  • Made from Type I, Class B borosilicate glass
  • Black phenolic screw-top closure packaged separately
  • GPI thread finish for secure sealing
  • Available in a range of capacities and sizes for general laboratory use
Specifica
Classificazione B
Material (Liner) Polyvinyl
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 16 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Volume (sistema imperiale) 4.32 dr.
Volume (sistema metrico) totale 16 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Quantità 144/Pk.
Dimensione chiusura 24-400
Marking Spot No
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Product Type Vial