Learn More
Hecht Karl™ Class B DURAN Borosilicate Glass Tall Form Measuring Cylinders
Codice prodotto. 10003921
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10003921 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10003921 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42170072
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tolleranza ±15 mL
Materiale Borosilicate Glass
Scale Color Blue
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe B
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Bilancia Blue Graduations
Tolerance (Metric) ±15mL
Product Type Graduated Measuring Cylinder
Limite di errore ±15mL