Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Low Form, Amber Stain Graduation
Codice prodotto. 11716692
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11716692 50 ml pezzi 2
11716682 10 ml pezzi 2
11726692 100 ml pezzi 2
11736692 250 ml pezzi 2
11706692 25 ml pezzi 2
11746692 500 ml pezzi 2
10344361 1000 ml Pezzo
10242951 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11716692 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2400175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    20.90€ / pezzi 2
    Risparmia 3.10€
    12% Sconto
In stock
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders, Low Form are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With spout, short line
  • Amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Graduazioni 2 mL
Limite di errore 1
Tipo di base Esagonale
Scale Color Brown
Forma Round
Class Class B
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±1 ml
Product Type Cilindro dosatore graduato