Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe B con beccuccio
Descrizione
- With spout, short line
- Amber stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Materiale | Vetro |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Graduazioni | 1 ml |
| Limite di errore | 0.75 |
| Tipo di base | Esagonale |
| Scale Color | Brown |
| Forma | Round |
| Class | Class B |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Vedi altri risultati |