Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe B con beccuccio
Codice prodotto. 11869201
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11869201 10 ml pezzi 2
10029000 1000 ml Pezzo
10039000 2000 ml Pezzo
12562736 25 ml pezzi 2
10537641 5000 ml Pezzo
10144011 50 ml pezzi 2
10626525 5 ml pezzi 2
13177929 100 ml pezzi 2
10481862 500 ml pezzi 2
10779012 250 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11869201 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2200160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    21.00€ / pezzi 2
    Risparmia 3.00€
    12% Sconto
In stock
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders, Amber Stain Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With spout, short line
  • Amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Graduazioni 0.02 ml
Limite di errore 0.15
Tipo di base Esagonale
Scale Color Brown
Forma Round
Class Class B
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±0.15 mL
Product Type Cilindro dosatore graduato