Learn More
VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Cap
Descrizione
- Product Type: Volumetric Flask
- Material: PMP (Flask), Polypropylene (Cap)
- Tolerance: Class B (DIN EN ISO 1042)
- Calibration Mark: Yes (Calibrated to 'In')
- Includes: Screw Cap
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Yes |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.5 oz. |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Colore chiusura | Transparent |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Transparent |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.3 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 235 mm |
| Vedi altri risultati |