Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
Codice prodotto. 10364221 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10364221 1000 ml 10 mL pezzi 5
12683576 25 mL 0.2 mL pezzi 10
10448322 250 mL 2 mL pezzi 5
10181241 100 ml 1 ml pezzi 10
10557391 2000 mL 20 mL Pezzo
10151341 500 mL 5 mL pezzi 5
11813831 50 mL 1 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10364221 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 34862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    109.75€ / pezzi 5
    Risparmia 1.25€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza. I cilindri di misurazione alti in polipropilene di classe B con scala stampata blu consentono una facile valutazione del volume. L’esposizione a temperature fino a 80°C non causa limiti di errore superati in modo permanente. Si consiglia la pulizia fino a 60°C per preservare marcature e iscrizioni.
  • Manufactured from high-clarity polypropylene.
  • Tall form with blue printed scale provides easy volume assessment.
  • Class B.
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Tolleranza ±10 ml
Classe Classe B
Quantità Confezione da 5
Graduazioni 10 mL
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±10 ml
Suddivisione 10 mL
Forma Round
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Product Type Cilindro dosatore
Temperatura max (sistema metrico) 80 °C