Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
Codice prodotto. 10557391 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10557391 2000 mL 20 mL Pezzo
10364221 1000 ml 10 mL pezzi 5
12683576 25 mL 0.2 mL pezzi 10
10448322 250 mL 2 mL pezzi 5
10181241 100 ml 1 ml pezzi 10
10151341 500 mL 5 mL pezzi 5
11813831 50 mL 1 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10557391 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 34864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.60€
    36.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.10€
    7% Sconto
In stock
In polipropilene ad alta trasparenza. I cilindri di misurazione alti in polipropilene di classe B con scala stampata blu consentono una facile valutazione del volume. L’esposizione a temperature fino a 80°C non causa limiti di errore superati in modo permanente. Si consiglia la pulizia fino a 60°C per preservare marcature e iscrizioni.
  • Manufactured from high-clarity polypropylene.
  • Tall form with blue printed scale provides easy volume assessment.
  • Class B.
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Tolleranza ±20 mL
Classe Class B
Quantità 1 Pack
Graduazioni 20 mL
Limite di errore ±20 mL
Suddivisione 20 mL
Forma Round
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 535 mm
Product Type Graduated Measuring Cylinder
Temperatura max (sistema metrico) 80°C