Learn More
BRAND™ Class B Polypropylene Volumetric Flask
Codice prodotto. 17440134 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17440134 10 mL pezzi 2
10658431 1000 mL Pezzo
10349520 100 mL Pezzo
17450134 25 mL pezzi 2
10410371 25 mL Pezzo
17396819 250 mL pezzi 2
10258020 250 mL Pezzo
17470134 500 mL pezzi 2
10359520 500 mL Pezzo
17460134 50 mL pezzi 2
10552321 50 mL Pezzo
10291293 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17440134 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 36008
In stock
High clarity polypropylene construction. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • High clarity polypropylene construction
  • Includes polypropylene stopper
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 60°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • Height = Height without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To contain (TC, in.)
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Limite di errore ±0.08 mL
N. per confezione 1
Temperature Range (Metric) Up to 60°C
Tolleranza ±0.08 mL
Autoclavabile Autoclavable
Classe B
Tipo di chiusura Stopper
Dimensione chiusura NS 10/19