Learn More
Fisherbrand™ Class I Polypropylene Disposable Lab Coat, Individually Packed
Codice prodotto. 17233044 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Misura petto (sistema metrico):
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Lunghezza manicotto (sistema metrico):
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Lunghezza (sistema metrico):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Lunghezza manicotto (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
17233044 2X-Large 75 cm 80 cm 109 cm pezzi 100
17213044 Small 63 cm 73 cm 92 cm pezzi 100
17203044 Medium 69 cm 77 cm 100 cm pezzi 100
17293034 Large 71 cm 78 cm 102 cm pezzi 100
17223044 X-Large 73 cm 79 cm 104 cm pezzi 100
17283034 3X-Large 77 cm 81 cm 112 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17233044
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
  • White spunbond polypropylene
  • Elasticated cuffs
  • Fabric weight: 40 g/m2
  • Standard collar, no hand pockets
  • Back slit
  • Single collar
  • Five snap fasteners for a secure closure
  • Unisex
Specifica
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Tipo di chiusura Press Studs
Stile polso Elastic
Monouso Single-use
N. di tasche None
Tipo di colletto Single Collar
Tipo di giuntura Four Thread Stitched Seams
Misura petto (sistema metrico) 75 cm
Certificazione/Conformità Class I; CE 0197; Directive 93/42/EEC Annex V
Certifications/Compliance (Europe) 93/42/EEC
Include Five Press-Stud Fasteners, 27 cm Back Slit
Tipo di imballaggio Individually Packed in PE Bag
Lunghezza (sistema metrico) 109 cm
Lunghezza manicotto (sistema metrico) 80 cm