Learn More
Camici da laboratorio in polipropilene monouso Categoria I
Descrizione
- Polipropilene spunbond bianco
- Polsini elasticizzati
- Peso del tessuto: 40 g/m2
- Colletto standard, senza tasche
- Spacco posteriore
- Colletto singolo
- Cinque chiusure a scatto a garanzia della sicurezza
- Unisex
Specifica
Specifica
| Size | Medium |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Bottoni a pressione |
| Stile polso | Elasticizzati |
| Monouso | Sì |
| N. di tasche | Nessuna |
| Tipo di colletto | Bottoni a pressione |
| Tipo di giuntura | Cuciture a quattro fili |
| Vedi altri risultati |