Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola
Codice prodotto. 11740593
Cambia vista
Click to view available options
Tolleranza:
±0.2 mg
±0.5 mg
±1.2 mg
±1.6 mg
±10 mg
±2 mg
±250 mg
±5 mg
±50000 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tolleranza Dimensione della confezione
11740593 ±0.5 mg Pezzo
11770743 ±50000 mg Pezzo
11768204 ±2 mg Pezzo
11710723 ±5 mg Pezzo
11748204 ±1.2 mg Pezzo
11720723 ±10 mg Pezzo
11760723 ±250 mg Pezzo
11758204 ±1.6 mg Pezzo
11700593 ±0.2 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11740593 Fornitore Zwiebel™ N. del fornitore PBI2300H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.19€
    9.83€ / pezzi 1
    Risparmia 2.36€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
  • Class M1 weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Tolleranza ±0.5 mg
Da utilizzare con (applicazione) For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII