Descrizione
- Made of breathable polypropylene
- With collar and elasticated cuffs
- Individual packaging for controlled hygiene and distribution
Specifica
Specifica
| Size | 2X-Small |
| Certifications/Compliance (Europe) | ISO 9001 |
| Sesso | Unisex |
| N. di tasche | 1 |
| Product Type | General Purpose Gown |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Press Studs |
| Monouso | Single-use |
| Peso (sistema metrico) | 40 gsm |
| Vedi altri risultati |