Learn More
Fisherbrand™ Classic Media Autoclave
Codice prodotto. 30242849 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
EU and UK Plug
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
30242849 EU and UK Plug 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30242849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00€
    1587.00€ / 1 unità
    Risparmia 148.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclave set to 121°C.
Plug and play 12 L autoclave set to 121°C.
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema imperiale) 2.64 gal.
Capacità (sistema metrico) 12 L
Profondità (sistema metrico) camera 270 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 8.4 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 10.8 in.
Diametro (sistema metrico) camera 210 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.52 in.
Lunghezza (sistema metrico) 268 mm
Modello EU and UK Plug
Product Type Autoclave
Temperatura (sistema imperiale) 249.8°F
Temperatura (sistema metrico) 121°C
Frequenza 50 Hz
Programmabilità No
Tensione 230 V