Learn More
Cytiva Classical Powdered Ham's Nutrient Mixture F10 - F12
Codice prodotto. 10733374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 5 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Dimensione della confezione:
10L
50L
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10733374 1 x 50 L 50L
11948075 2 x 5 L pezzi 2
11561791 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733374 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30010.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered HyClone™ Ham's F10-F12 Nutrient Mixture, manufactured using ISO 9001:2000-certified processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Product Type Ham's F12, with L-glutamine
Sterilization Method Non-sterile
Con additivi Glutamine
Senza additivi No Sodium Bicarbonate
Quantità 1 x 50 L
Certificazione/Conformità cGMP and ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione Ham's F12, with L-Glutamine