Learn More
Clathrin, Light Chain Mouse, Clone: CLC/1421, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1211-MSM1-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15939817
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Clathrin, Light Chain
Cytoplasmic
CLC/1421
Unconjugated
XP_016864515
Mouse
31-44kDa
Protein A/G Purified
RUO
1212
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CLTA and CLTB
Purified recombinant N-terminal fragment of human Clathrin Light Chain
HeLa cells. Placenta or Prostate Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.