Learn More
Claudin-8 Antibody (474210), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613075 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613075 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613075 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB5275A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.41€
    753.90€ / 0.1mL
    Risparmia 116.51€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Claudin-8 Monoclonal specifically detects Claudin-8 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Claudin-8
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classificazione Monoclonal
Clone 474210
Coniugato APC
Diluizione Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene claudin 8, human CLDN8 gene for claudin-810claudin-8
Specie ospite Mouse
Immunogeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-8, Met1-Val225 (Ser151Pro), Accession # P56748
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9073
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus