Learn More
CLCN7 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18620622 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620622 0.02 mL 0.02mL
18606912 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620622 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2928000.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
CLCN7 Polyclonal specifically detects CLCN7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CLCN7
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulazione PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias gene chloride channel 7, Chloride channel protein 7, CLC-7, CLC7FLJ39644, FLJ26686, H(+)/Cl(-) exchange transporter 7, OPTA2FLJ46423, OPTB4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 626-805 of human CLCN7 (NP_001278.1). TAREVMSTPVTCLRRREKVGVIVDVLSDTASNHNGFPVVEHADDTQPARLQGLILRSQLIVLLKHKVFVERSNLGLVQRRLRLKDFRDAYPRFPPIQSIHVSQDERECTMDLSEFMNPSPYTVPQEASLPRVFKLFRALGLRHLVVVDNRNQVVGLVTRKDLARYRLGKRGLEELSLAQT
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1186
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus