Descrizione
Per la scrittura in camere sterili
- Realizzati e confezionati in camere sterili
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
- Tecnologia di legame brevettata senza riempitivi organici
- Riciclabile
- College Rule
- Senza ammide e silicone
Specifica
Specifica
| Materiale | Polietilene |
| Rigata | Sì |
| Colore | Bianco |
| Materiale coperchio | Poly |
| Dimensioni (L x P) | 297 x 210 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la scrittura in camere sterili |
| Product Type | Quaderno per camera sterile |
| Vedi altri risultati |