Learn More
PURUS™ Quaderni Critical Print per camera sterile
Codice prodotto. 15793609 Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Size:
A4
A5
A6
Rigata:
Grid
Sì
Quantità:
10 per contenitore
20 per contenitore
40 per contenitore
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Size Rigata Quantità Dimensione della confezione
15793609 Bianco A6 Sì 40 per contenitore pezzi 40
15783609 Bianco A6 Grid 40 per contenitore pezzi 40
15773609 Bianco A5 Sì 20 per contenitore pezzi 20
15763609 Bianco A5 Grid 20 per contenitore pezzi 20
15733609 Bianco A4 Grid 10 per contenitore pezzi 10
15743609 Bianco A4 Sì 10 per contenitore pezzi 10
15713609 Blu A4 Sì 10 per contenitore pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15793609 Fornitore PURUS™ N. del fornitore PNBCPA62240 WR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.43€
    320.18€ / pezzi 40
    Risparmia 127.25€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
I quaderni Critical Print sono ideali per la scrittura e la registrazione di dati in camere sterili.
Per la scrittura in camere sterili
  • Realizzati e confezionati in camere sterili
  • Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
  • Tecnologia di legame brevettata senza riempitivi organici
  • Riciclabile
  • College Rule
  • Senza ammide e silicone
Specifica
Materiale Polietilene
Rigata Sì
Colore Bianco
Materiale coperchio Poly
Dimensioni (L x P) 148 x 105 mm
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
Da utilizzare con (applicazione) Per la scrittura in camere sterili
Product Type Quaderno per camera sterile
Quantità 40 per contenitore
Size A6
Peso (sistema metrico) Peso carta: 80 gsm