Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Crimp Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Codice prodotto. 31745776 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Septum Color:
Red/White
White/Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Septum Color Dimensione della confezione
31745776 Red/White Pezzo
31744781 White/Red pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31745776 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore C40114A
Spedizione stimata: 04-12-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Aluminum
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap
Septum Color Red/White