Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Crimp Caps with Septa, 20 mm, No Slit
Codice prodotto. 31746631 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Steel
Dimensione chiusura:
18 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione chiusura Dimensione della confezione
31746631 Steel 20 mm pezzi 100
31746490 Aluminum 18 mm pezzi 100
31741255 Aluminum 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31746631 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AV88010
Spedizione stimata: 04-12-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Steel
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Dimensione chiusura 20 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap