Descrizione
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 31 mm |
| Materiale | Glass |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di inserto | V-Bottom |
| Volume inserto (sistema metrico) | 200 μL |
| Dimensione chiusura | 6 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |