Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps, No Hole, with Septa, 9 mm, No Slit
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifica
Specifica
| Colore | White, Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Dimensione chiusura | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Cap |