Descrizione
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Dimensione chiusura | 8 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Cap |
| Septum Color | White/Red |