Descrizione
- Brand: Cleanert
- Product: Accessory
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Dimensione chiusura | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Cap |