Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 9 mm, Pre-Slit
Codice prodotto. 31748037 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31748037 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31748037 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AV22020
Spedizione stimata: 26-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Product: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap