Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Snap Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Codice prodotto. 31749127 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Red
Yellow
Septum Color:
Clear/Red
Red/White
White/Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Septum Color Dimensione della confezione
31749127 Red Clear/Red pezzi 100
31744607 Red White/Red Pezzo
31743389 Red Red/White pezzi 100
31742745 Green Clear/Red pezzi 100
31745125 Yellow Clear/Red pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 31749127 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore C401151R
Spedizione stimata: 04-12-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polyethylene
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Synthetic Rubber
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap
Septum Color Clear/Red