Learn More
PURUS™ Carta per camera sterile CleanImage Premier
Codice prodotto. 15793589 Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Dimensioni (L x P):
11 x 17 in.
210 x 297 mm
Formato pagina:
Holeless
Peso (sistema metrico):
10 kg
105 gsm
80 gsm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Formato pagina Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15793589 Bianco 210 x 297 mm Holeless 80 gsm pezzi 10
15703589 Blu 210 x 297 mm Holeless 80 gsm pezzi 10
15723589 Blu 210 x 297 mm Holeless 105 gsm pezzi 10
15733589 Blue 11 x 17 in. Holeless 10 kg pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15793589 Fornitore PURUS™ N. del fornitore PCIW 1081C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.79€
    249.25€ / pezzi 10
    Risparmia 9.54€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Carta per camera sterile con eccellente stampabilità. Per la scrittura, la stampa e la fotocopia in camera sterile, la carta per camera sterile PURUS™ offre un'eccellente stampabilità e adesione termica del toner ed è riciclabile.
  • Tecnologia legante brevettata
  • Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
  • Prodotto secondo le norme ISO 4 (camera sterile di classe 10)
  • Riciclabile
  • Eccellente stampabilità e adesione termica del toner
Compliance
Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Materiale Polietilene
Rigata No
Width (English) Page 11.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 8.3 in.
Colore Bianco
Colore coperchio White
Dimensioni (L x P) 210 x 297 mm
Autoclavabile Sì
Da utilizzare con (applicazione) Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti
Formato pagina Holeless
Carta semplice Sì
Product Type Carta per camera sterile
Quantità 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola
Size A4
Peso (sistema imperiale) 22 lb.
Peso (sistema metrico) 80 gsm