Descrizione
- Morbido e flessibile, ideale per la pulizia di piccoli spazi
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 166.23 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 31.5 cm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Limited-use |
| Quantità confezione | 1 Roll |
| Vedi altri risultati |