Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Plastics
Codice prodotto. 15809551 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
HDPE
Nylon
PTFE
PVC
Polypropylene
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensioni (L x P) unitSize
15809551 HDPE 50 x 50 mm Pezzo
15899541 HDPE 100 x 100 mm Pezzo
15829551 Nylon 50 x 50 mm Pezzo
15819551 Nylon 100 x 100 mm Pezzo
15849551 Polypropylene 50 x 50 mm Pezzo
15839551 Polypropylene 100 x 100 mm Pezzo
15869551 PVC 50 x 50 mm Pezzo
15859551 PVC 100 x 100 mm Pezzo
15869561 PTFE 50 x 50 mm Pezzo
15859561 PTFE 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15809551 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8644H50
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test and validate your cleaning regime with this range of cleaning validation coupons for various plastics.
  • Tests available for HDPE, nylon, PP, PTFE and PVC
  • Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Specifica
Product Type Cleaning Coupon
Dimensioni (L x P) 50 x 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Testing and validating cleaning regime
Materiale HDPE