Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-clean™
Codice prodotto. 10160661
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10160661 1 L Pezzo
10479322 30 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10160661 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9790101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.47€
    22.15€ / pezzi 1
    Risparmia 2.32€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Bio degradable cleaning detergent for rapid, automatic and careful cleaning of materials and surfaces especially made of plastics.
  • Biodegradable cleaner
  • Surface cleaning
  • Phosphate-free and self-neutralising
Specifica
Product Type Phosphate-free Cleaning Concentrate
Forma Liquid
Product Line rea-clean
Descrizione Biodegradable, fat dissolving, gentle on materials
Da utilizzare con (apparecchiatura) All sufaces in labs
Quantità 1 Refill Bottle
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • rea-clean Bio-Reiniger